Learn More
Brady™ Segnali con simboli GHS in poliestere laminato
Etichette di avvertenza GHS per la sicurezza sul lavoro e la massima produttività. La segnaletica con simboli GHS in poliestere laminato Brady™ è disponibile in diversi formati, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di incomprensioni.
Marca: Brady™ 811687
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Self-adhesive labels with GHS Symbol
- Laminated polyester with gloss finish
- High quality labels that can withstand the toughest environments
- Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
- Extremely weather, abrasion and chemical resistant
- Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
- 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
- 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Polyester | |
Card Mounted | |
Laminated Polyester | |
70 mm | |
70 mm | |
Flammable | |
Red on White |
PIC 1802-70*70-B7541-CRD | |
6/Pk. | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
A rombo | |
GHS Symbol Sign |