Learn More
Lactic Acid, 85%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lactic Acid |
Peso formulazione | 90.08 |
Percent Purity | 85% |
Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Quantità | 500 mL |
Punto d'infiammabilità | 112.00°C |
Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Gravità specifica | 1L = 1.20kg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.