Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
29.30€ - 1985.00€
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Include 3 Ports (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 Injection Site)
Materiale EVA
Stile dei tubi EVA
Descrizione pellicola ASI™ 28
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17820777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00006-I
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17830777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00008-I
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
30067383
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00009-I
1 L
1885.00€
pezzi 50
17840777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00009-I
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
30067382
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00010-I
2 L
1985.00€
pezzi 50
17850777
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SS00010-I
2 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D system is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 28 film, a 4-layer, 12.5 mL, animal origin–free ethyl vinyl acetate film and includes 3 ports (including an injection site). A wide range of capacities, port configurations and tubing styles are available.
  • Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
  • All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
  • Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
  • Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
  • Collecting chromatography feed and fraction
  • Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
Specifica
Specifica
Store at room temperature.
EVA
ASI™ 28
Luer lock connectors, reducer and injection site
50/Cs.
Irradiated
3 Ports (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 Injection Site)
EVA
One 4-mil. poly bag
Labtainer™
Room Temperature
Bioprocess Container