Learn More
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucible Lid
Complete a stainless steel crucible with a non-magnetic, bright finish lid. Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucible Lid is flat with a depression for centering and includes an extension on one side that serves as a handle.
71.25€ - 91.75€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Quantità | 10 Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | Crucible lid |
Forma | Flat |
Includes: DiameterMetricOuter
Requires: Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11409609
|
Nickel Electro™
165 |
40 mm |
76.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11499599
|
Nickel Electro™
164 |
35 mm |
74.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11489599
|
Nickel Electro™
163 |
30 mm |
71.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11419609
|
Nickel Electro™
167 |
50 mm |
91.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Non-magnetic
- Stamped with the word Stainless Steel to assist in the identification of material when in use
- Flat shape with a depression for centering on crucibles
- Includes an extension on one side that serves as a handle
- Crevice free
Non magnetic, bright finish, crevice free lid, handle
Specifica
Stainless Steel | |
Autoclavable | |
Flat |
10 Pk. | |
Crucible lid |