Learn More
Cytiva Laboratory Manifold Spare O-ring Kit
Replacement complete o-ring kit for microbiology manifold.
Marca:  Cytiva 4878
Codice prodotto. 17164431
  • 15.20€ / 1 set
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lab manifold is designed for flexibility and reduction in cross-contamination
  • Lab manifold features interchangeable adapters for most funnels, and a coupling device to double testing capacity while still enabling sterilization in standard autoclaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Non-sterile
1 Set
Fluoroelastomer
11/Pk.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Cytiva Laboratory Manifold Spare O-ring Kit > Fluorocarbon Elastomer