Learn More
Cytiva Laboratory Manifold Elongated Adapter for Number 8 Stopper
Accessory elongated adapter for microbiology manifold.
Marca:  Cytiva 4959
465.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17174451
  • 530.00€ / pezzi 3
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lab manifold is designed for flexibility and reduction in cross-contamination
  • Lab manifold features interchangeable adapters for most funnels, and a coupling device to double testing capacity while still enabling sterilization in standard autoclaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Number 8 Stopper
Non-sterile
3/Pk.
Elongated Standard Adapter