Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Extracts small sample quantities for analysis. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo takes precise target point samples of free-flowing powders and small-grain bulk materials.
Marca: Buerkle™ 5393-2250
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ergonomic handle
- HDPE
- Cleanroom manufactured
- Optionally sterilized by gamma rays
- 21 mm dia.
Specifica
Sampler | |
10 mL | |
Non sterile | |
1.000 mm |
HDPE | |
Sì | |
Per materiali sfusi versabili con dimensione delle particelle fino a 0,5 mm |