Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Spoon
The LaboPlast™ Disposable Spoon is produced in a clean room of class 7 (10,000) and individually wrapped for single use. Ideal for sampling powders, granulates and fluids.
52.05€ - 55.45€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Colore | White |
Certificazione/Conformità | FDA |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15346317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0011 |
2.5 mL | 127 mm |
52.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15356317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0012 |
10 mL | 170 mm |
55.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- PS, white
- Individually packaged
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Polystyrene | |
Non-sterile | |
FDA |
Single-use | |
White | |
Foodstuffs |