Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Disposable Scoop
Produced in a Cleanroom Class 7 (10,000) and individually wrapped in bio-PE film for disposable use. Green PE bio-plastic has all the suitable properties of conventional PE but is manufactured from renewable raw materials.
26.55€ - 29.10€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Monouso | Si |
Sterilità | Non-sterile |
Colore | White |
Certificazione/Conformità | FDA |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15366327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0001 |
25 mL |
26.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15386327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0005 |
100 mL |
28.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15376327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0003 |
50 mL |
27.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15396327
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0007 |
150 mL |
29.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Green PE bio-plastic has all the suitable properties of conventional polyethylene but is manufactured from renewable raw materials and can be completely recycled
- The scoop stands horizontally as a result of the special handle design and the slightly angled front edge and can therefore be put down without the sample material trickling out.
- Product and packaging made of renewable raw materials
- Bio-PE, white
- Individually wrapped
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- With EU foodstuffs and FDA approval
Specifica
Polyethylene | |
Non-sterile | |
FDA | |
10 |
Si | |
White | |
Foodstuffs |