Learn More
Labconco™ Tube Holders for Fast-Freeze™ and Lyph-Lock™ Flasks
Holds tubes in upright position for freeze drying.
341.00€
Specifica
Tipo | Tube Holder |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 750, 900 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Hold tubes in upright position |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 900ml or larger fast freeze™ flasks and 750ml or larger lyph lock flasks |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10316372
|
Labconco™
7442700 |
5 in. | 13.9 cm |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10123292
|
Labconco™
7442600 |
5.6 in. | 14.4 cm |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Hold tubes in upright position inside 900mL or larger Fast-Freeze Flasks and 750mL or larger Lyph-Lock Flasks Stainless steelSpecifica
Tube Holder | |
Stainless Steel | |
900ml or larger fast freeze™ flasks and 750ml or larger lyph lock flasks | |
8.33 cm | |
0.5 kg |
750, 900 mL | |
Hold tubes in upright position | |
3.5 in. | |
0.5 lb. |