Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Lyph-Lock™
Flask Adapters: For connecting Lyph-Lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
70.55€ - 76.10€
Specifica
Tipo | Flask Adapter |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | For connecting lyph-lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lyph lock flasks |
Include | 90° bend |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15173055
|
Labconco™
7568000 |
19/38 to 0.5 in. port |
70.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15183055
|
Labconco™
7568200 |
19/38 to 0.75 in. port |
70.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15193055
|
Labconco™
7568400 |
24/40 to 0.5 in. port |
76.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10691621
|
Labconco™
7568600 |
24/40 to 0.75 in. port |
76.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Vetro borosilicato, con piegatura di 90°
Specifica
Flask Adapter | |
For connecting lyph-lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold | |
90° bend | |
0.2 kg |
Borosilicate Glass | |
Lyph lock flasks | |
0.5 lb. |