Learn More
Labconco™ Glove Box Moisture Monitor
Moisture Monitor, 0 - 6000 ppm, for Labconco Glove Boxes
7175.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Measures dew point range from -80 to 0°C or 0 to 6000ppm |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17164504
|
Labconco™
5442201 |
230 V |
7175.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Moisture monitor measures dew point range from -80 to 0° C or 0 to 6000 ppm. Displays dew point only. Includes meter, probe, attachment plug, and calibration stand. For placement inside the glove box’s main chamber. For use with for Labconco Protector and Precise Controlled Atmosphere and Combination Glove Boxes.Specifica
Measures dew point range from -80 to 0°C or 0 to 6000ppm |