Learn More
Labconco™ Kit de connexion pour tubulures à gaz et à vide pour contrôleur de pression automatique
Pour une utilisation avec les boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise™
Marque: Labconco™ 5245200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Comprend une tubulure flexible en vinyle et des raccords nécessaires pour connecter le réservoir d’alimentation en gaz inerte fourni par l’utilisateur et la pompe à vide rotative aux soupapes situées sur la boîte à gants.
Spécification
20 lb | |
9,1 kg | |
Kit de boîtier | |
Boîte à gants Precise™ Basic™ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu