Learn More
Labconco™ Acid-Resistant Metal Rotors for CentriVap™ Vacuum Concentrators
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
815.00€ - 2700.00€
Specifica
Materiale | Aluminum |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CentriVap™ vacuum concentrator |
Material (Coating) | PTFE |
Peso (sistema imperiale) | 5 lb. |
Peso (sistema metrico) | 2.3 kg |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12605375
|
Labconco™
7461901 |
Microtiter Plate Rotor | 2 Deep-well Plates |
2095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10685223
|
Labconco™
7455201 |
Acid Resistant Rotor | 32 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tubes or up to 12 x 40 to 50 mL Tubes |
2095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10484412
|
Labconco™
7455001 |
Acid Resistant Rotor | 52 x 2 to 10 mL Tube or up to 24 x 11 to 19 mL Tube |
2700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10634843
|
Labconco™
7450701 |
Hexagonal Rotor | 132 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube |
835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10463692
|
Labconco™
7455101 |
Acid Resistant Rotor | 40 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tubes or up to 108 x 3 to 10 mL Tubes |
2500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10595413
|
Labconco™
7462901 |
DNA Rotor | 72 x 0.5 mL Microcentrifuge Tube or 60 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
- Hexagonal rotor holds up to 132 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes
- 12-17mm rotor holds up to 52 2mL to 10mL tubes or up to 24 11mL to 19mL tubes
- 12-13mm rotor holds up to 40 1.5mL to 2mL microcentrifuge tubes or up to 108 3mL to 10mL tubes
- 28mm rotor holds up to 32 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes or up to 12 40-50mL tubes
- Microtiter plate holds four each standard two deep-well plates
- DNA rotor holds up to 72 0.5mL microcentrifuge tubes or 60 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes
Specifica
Aluminum | |
PTFE | |
2.3 kg |
CentriVap™ vacuum concentrator | |
5 lb. |