Learn More
Miele Professional™ Lab Washer with Pump for AD water
Efficient use of resources - variable speed heater pump with conductivity monitoring
13647.00€
Specifica
Display | Full-color Touch Screen |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Product Type | Laboratory Washer/Dryer |
Portata | 500 L/min. |
Pressione max | 1000 kPa |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30533288
|
Miele Professional™
12799740 |
3N, 400 V, 50 Hz |
13647.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Efficient use of resources - variable speed heater pump with conductivity monitoring
- Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
- Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
- Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
- Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
- Efficient hot air drying - DryPlus
- Connectivity as standard via WiFi
Specifica
Full-color Touch Screen | |
Laboratory Washer/Dryer | |
1000 kPa | |
Cleaning of Laboratory Glassware | |
5°C to 65°C | |
65°C | |
5°C to 65°C |
Stainless Steel | |
500 L/min. | |
200 kPa | |
5°C | |
65°C | |
5°C | |
50 Hz |