Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detection System: HRP Polymer/DAB Plus Chromogen
Employ a one-step polymer system providing increased sensitivity, time savings and detection simplicity with the Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detection System: HRP Polymer/DAB Plus Chromogen.
Marca:  Epredia™ TL-015-HDJ
Codice prodotto. 12653997
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
UltraVision ONE is a robust ONE-step polymer system that provides increased sensitivity, time savings and detection simplicity. The UltraVision ONE HRP polymer is an innovative, patented technology. It consists of smaller amino acid polymer subunits that minimize conflicts in binding the target protein. Decreased binding conflicts result in more consistent staining and better signal amplification. Ultimately, this gives the user higher sensitivity and antibody efficiency. UltraVision ONE HRP polymer allows the use of less antibody to obtain better signal-to-noise ratios. This system is also biotin-free, which eliminates background staining found with traditional biotin-based detection methods. For optimal interpretation of results, appropriate positive and negative controls must be included.
  • Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
  • Enzyme: Peroxidase
  • Chromogen/Substrate: Diaminobenzidine (DAB)
Includes:
TL-015-HDJ: 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-015-PHJ), 15mL DAB Plus Substrate (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX)
Note:
UltraVision ONE HRP polymer detection system detects rabbit and mouse immunoglobulins bound to an antigen in tissue sections. The specific primary antibody is located by a universal secondary antibody polymer formulation. The amino acid polymer is conjugated to horseradish peroxidase and the Fab fragments of goat anti-rabbit and goat anti-mouse. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
75 to 150 Slides
15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-015-PHJ), 15mL DAB Plus Substrate (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX)
anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Peroxidase
Diaminobenzidine (DAB)
75 to 150 Tests
Diaminobenzidine (DAB)
Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months.
Lab Vision™, UltraVision™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide, hydrogen peroxide