Learn More
Epredia™ UltraVision LP Detection System
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detection System: HRP Polymer is a sensitive detection system based on biotin-free, polymer technology.
1610.00€ - 2990.00€
Specifica
Cromogeno None provided
Specificità anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Requisiti di stoccaggio Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months.
Enzyme Peroxidase
Product Line Lab Vision™, UltraVision™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12624007
Vedere i documenti
Epredia™
TL-060-HL
60 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10596014
Vedere i documenti
Epredia™
TL-125-HL
125 mL
2990.00€
125mL
Descrizione
Descrizione
UltraVision LP is the latest technology in polymeric labeling. Polymer detection methods have been shown to provide increased sensitivity and detection simplicity. This second-generation polymer system is composed of smaller polymer subunits that minimize conflicts in binding the target protein. Decreased binding conflicts result in more consistent staining and better signal amplification.1 Ultimately, this gives the user higher sensitivity and antibody efficiency.2 With UltraVision LP, you use less antibody and obtain better signal-to-noise ratios. UltraVision LP is also biotin-free, which eliminates background staining found with traditional biotin-based detection methods.
  • Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
  • Enzyme: Peroxidase
  • Chromogen/Substrate: None provided
Includes:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP Polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL Primary Antibody Enhancer (TL-125-PB), 125mL HRP Polymer (TL-125-PH)
Note:
UltraVision detection system detects a specific mouse IgG or rabbit IgG antibody bound to an antigen in tissue sections. The specific antibody is located by a universal secondary antibody formulation conjugated to an enzyme-labeled polymer that recognizes mouse and rabbit immunoglobulins. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
Specifica
Specifica
None provided
Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months.
Lab Vision™, UltraVision™
anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Peroxidase
None provided
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone