Learn More
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™
Take advantage of a wash buffer for immunolabeling techniques with the Utilize Epredia™ Lab Vision™ Tris-Buffered Saline and Tween™ 20 (20X).
41.50€ - 415.00€
Specifica
Product Type | TBS with Tween (TBST) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Anatomical Pathology |
Concentrazione | 20X |
Content And Storage | Room Temperature |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12633977
|
Epredia
TA-125-TT |
125 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
12880375
|
Epredia
TA-999-TT |
1000 mL |
415.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased nonspecific background staining
- Tween 20 aids reagent spreading on slides
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for 2 years from date of manufacture. Use diluted solution within one week
Specifica
TBS with Tween (TBST) | |
Anatomical Pathology | |
20X | |
Room Temperature |
For in vitro diagnostic use