Learn More
Insulin Receptor (β-subunit) Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Insulin Receptor (β-Subunit) Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58 € - 635.00 €
Spezifikation
Antigen Insulin Receptor (beta-Subunit) Ab-5
Klon CT-1
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12601857
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-635-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12611857
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-635-P1
200μg/mL 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12681847
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-635-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12621857
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-635-P1ABX
1mg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12641857
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-635-PABX
1mg/mL 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
The human insulin receptor is a heterotetrameric membrane glycoprotein consisting of disulfide-linked subunits in a Β-α-α-Β configuration. The Β-subunit (95kDa) possesses a single transmembrane domain with tyrosine kinase acivity, whereas the α-subunit (135kDa) is completely extracellular.
Host Species: Mouse
Clone: CT-1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat.
Epitope: aa-GRVLTLPRS- within the C-terminus
Immunogen: A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor β-subunit
Molecular Weight: 95kDa
Positive Control: IM-9 lymphocyte cells
Cellular Localization: Membrane Ab-5 reacts with autophosphorylated and unoccupied receptors as well as the receptor-insulin complex. Ab-5 does not affect insulin-stimulated autophosphorylation.
Recommended for:
  • Immunoprecipitation
  • Affinity Purification (With peptide elution)
  • ELISA (As capture antibody only)
  • Tyrosine Kinase Assay (Ab-mediated capture on microplates)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Insulin Receptor (beta-Subunit) Ab-5
Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor Beta-subunit
Primary
CT-1
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse, Rat
IgG2a κ
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt