Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonine, 98%
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
22.05€ - 617.00€
Identificatori chimici
CAS | 72-19-5 |
---|---|
Formula molecolare | C4H9NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
Numero MDL | MFCD00064270 |
InChI Key | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin |
PubChem CID | 6288 |
ChEBI | CHEBI:16857 |
SMILES | CC(O)C(N)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10435115
|
Thermo Scientific Chemicals
138930050 |
5 g | Glass Bottle |
22.05€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10665762
|
Thermo Scientific Chemicals
138930250 |
25 g | Glass Bottle |
61.95€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10001610
|
Thermo Scientific Chemicals
138931000 |
100 g | Glass Bottle |
148.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10398743
|
Thermo Scientific Chemicals
138935000 |
500 g | Glass Bottle |
617.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
72-19-5 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
6288 | |
CC(O)C(N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00064270 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
CHEBI:16857 |
Specifica
L-Threonine | |
72-19-5 | |
200ppm max. | |
Authentic | |
0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | |
− 28.30 | |
15, 9534 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-hydroxybutanoic acid | |
119.12 | |
CHEBI:16857 | |
98% |
255.0°C | |
Yellow | |
10ppm max. | |
98% | |
C4H9NO3 | |
MFCD00064270 | |
300ppm max. | |
0.1 % max. | |
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents | |
CC(O)C(N)C(O)=O | |
−28.30 (20.00°C c=6,H2O) | |
6288 | |
119.12 | |
Crystalline Powder |