Learn More
Techsit™ Sedile a sella da laboratorio L-Tech
Sedile a sella da laboratorio con inclinazione del sedile in vinile antimicrobico su ruote
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Finitura | Vinyl |
Materiale del telaio | Steel |
Tipo di sollevamento | Gas Lift |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 150 kg |
Descrizione
- Sedia a sella da laboratorio in vinile su ruote
- Vinile antimicrobico - facile da pulire.
- Altezza sedile interamente regolabile e sedile inclinabile.
- 5 anni di garanzia incluso vinile.
- Capacità 150 kg di peso
- Idonea per camera bianca Classe 7
Specifica
Yes | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
10 kg | |
350 mm | |
No | |
No | |
Yes | |
Stool |
Vinyl | |
Gas Lift | |
420 to 530 mm | |
5 Year | |
Castor | |
No | |
Yes | |
No | |
Saddle Seat |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto