Learn More
Techsit™ Sedia alta da laboratorio in PU L-Tech
Sedia alta da laboratorio in resistente PU nero.
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Stile parte posteriore | Ergonomic |
Finitura | PU |
Materiale del telaio | Steel |
Descrizione
- Sedia alta in PU con poggiapiedi regolabile
- Sedile e schienale in PU resistente e facile da pulire
- Altezza del sedile e dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia.
- Capacità 150 kg di peso Idonea per camera bianca Classe 5
Specifica
Yes | |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
5 Year | |
490 mm | |
Yes | |
Yes | |
Laboratory Seat | |
Polyurethane |
Not Autoclavable | |
PU | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
16 kg | |
No | |
No | |
Yes | |
Black |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto