Learn More
Techsit™ Sedia bassa da laboratorio L-Tech
Sedia bassa da laboratorio in vinile antimicrobico
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Stile parte posteriore | Ergonomic |
Finitura | Vinyl |
Materiale del telaio | Steel |
Descrizione
- Sedia bassa in vinile su ruote
- Vinile antimicrobico - facile da pulire.
- Altezza del sedile e dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia incluso vinile.
- Capacità 150 kg di peso
- Idonea per camera bianca Classe 7
Specifica
Yes | |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
5 Year | |
Casters | |
Yes | |
No | |
Laboratory Seat |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
Desk Height | |
16 kg | |
490 mm | |
Yes | |
Yes | |
Vinyl |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto