Learn More
Techsit™ Sgabello alto da laboratorio L-Tech
Sgabello alto da laboratorio rotondo in vinile antimicrobico
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Finitura | Vinyl |
Materiale del telaio | Steel |
Tipo di sollevamento | Gas Lift |
Descrizione
- Sgabello alto in vinile con poggiapiedi regolabile su piedini
- Vinile antimicrobico - facile da pulire.
- Altezza del sedile completamente regolabile.
- 5 anni di garanzia incluso vinile.
- Capacità 150 kg di peso
- Idoneo per camera bianca Classe 7
Specifica
Yes | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
400 mm diameter | |
No | |
No | |
Laboratory Stool |
Not Autoclavable | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
No | |
Yes | |
No | |
Vinyl |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto