Learn More
Techsit™ Sedia alta da laboratorio L-Tech
Sedia alta da laboratorio in vinile antimicrobico
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile parte posteriore | Ergonomic |
Finitura | Vinyl |
Materiale del telaio | Steel |
Tipo di sollevamento | Gas Lift |
Descrizione
- Sedia alta in vinile con cerchio pogiepiedi regolabile su piedini
- Vinile nero antimicrobico - facile da pulire.
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia incluso vinile.
- Capacità 150 kg di peso Idonea per camera bianca Classe 7
Specifica
Yes | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Yes | |
Yes | |
Vinyl |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
Yes | |
Laboratory Seat |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto