Learn More
L+-Tartaric Acid, Disodium Salt, Dihydrate, Reagent ACS (crystals), ≥99%, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 983.90€
Identificatori chimici
CAS | 6106-24-7 |
---|---|
Formula molecolare | C4H8Na2O8 |
Molecular Weight (g/mol) | 230.08 |
Numero MDL | MFCD00150035 |
InChI Key | FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L |
Sinonimo | unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi |
PubChem CID | 131855972 |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10541804
|
Thermo Scientific Acros
424441000 |
100 g |
50.45€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10269900
|
Thermo Scientific Acros
424445000 |
500 g |
226.13€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10083863
|
Thermo Scientific Acros
424440025 |
2.5 kg |
266.33€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13468578
|
Thermo Scientific Acros
424440100 |
10 kg |
983.90€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
6106-24-7 | |
230.08 | |
FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L | |
131855972 |
C4H8Na2O8 | |
MFCD00150035 | |
unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi | |
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O |
Specifica
L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate | |
6106-24-7 | |
99+% | |
(CHOHCOONa)2·2H2O | |
unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi | |
FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L | |
disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate | |
131855972 | |
≥99% | |
Authentic | |
Plastic bottle |
7.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) | |
White | |
C4H8Na2O8 | |
MFCD00150035 | |
Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: insolubel in organic solvents | |
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O | |
230.08 | |
230.08 | |
Reagente ACS | |
15.61% to 15.71% (150°C) | |
Needles or Powder |