Learn More
L(+)-Aspartic acid, 98+%
Codice prodotto. p-61894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-84-8
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Numero MDL MFCD00002616
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Aspartic acid
Punto di fusione >230.0°C
Nota nome 98+%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica + 25.00
Solfato 300ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Quantità 100 g
Peso formulazione 133.1
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • L(+)-Aspartic acid