Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II con alloggiamento per tubi ad alte prestazioni Masterflex™
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pump Heads for High-Performance Tubing with automatic retention holds tubing securely in place with no manual adjustment—just load the tubing and start the pump
574.00€ - 810.16€
Specifica
N. di canali 1
N. di rulli 4
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 12.7 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Portata Materiale rullo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Materiale rullo Prezzo Quantità e disponibilità  
13214250
Vedere i documenti
Masterflex™
77200-60
0.06 to 2300 mL/min. Acciaio inox
810.16€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11746808
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Masterflex™
77200-52
Da 1.7 a 2900 ml/min. Acciaio laminato a freddo
574.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
11750869
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Masterflex™
77200-62
Da 1.7 a 2900 ml/min. Acciaio inox
723.00€
Descrizione
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pump Heads for High-Performance Tubing with automatic retention holds tubing securely in place with no manual adjustment—just load the tubing and start the pump
  • Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation
  • Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life
  • Polyphenylene sulfide (PPS) housing with either stainless steel (SS) or cold-rolled steel (CRS) rotor—choose CRS for economy or SS for greater durability and chemical resistance
  • Model 77201-62 with adjustable occlusion gives you the option of loosening occlusion for longer tubing life or increasing occlusion for higher pressure
  • Each pump head for high-performance precision pump tubing accepts tubing sizes L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35, and L/S™ 36. Achieve flow rates of 1.7 to 2900 mL/min (1 to 600 rpm)
Specifica
Specifica
1
4
12.1 cm
12.7 cm