Learn More
Masterflex™ L/S™ Bulk-Packed Platinum-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing
Excellent biocompatibility that meets multiple classifications
1755.00€ - 3050.00€
Specifica
Materiale | Platinum-cured Silicone |
---|---|
Overall Length (English) | 25 ft. |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11785778
|
Masterflex™
96404-13 |
13 | 36 mL/min |
1755.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11795778
|
Masterflex™
96404-14 |
14 | 130 mL/min |
1995.00€
pezzi 20 |
N/A | ||||
11705788
|
Masterflex™
96404-16 |
16 | 480 mL/min |
1910.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11720359
|
Masterflex™
96404-17 |
17 | 1700 mL/min |
2530.00€
pezzi 20 |
N/A | ||||
11750359
|
Masterflex™
96404-24 |
24 | 1800 mL/min |
3050.00€
pezzi 20 |
N/A | ||||
11715788
|
Masterflex™
96404-25 |
25 | 1000 mL/min |
2490.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11760359
|
Masterflex™
96404-35 |
35 | 2600 mL/min |
2005.00€
pezzi 10 |
N/A | ||||
11770359
|
Masterflex™
96404-36 |
36 | 3400 mL/min |
2415.00€
pezzi 10 |
N/A | ||||
11740359
|
Masterflex™
96404-15 |
15 | 1100mL/min. |
2575.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Slightly greater clarity than peroxide-cured tubing
- Smooth surfaces; lower protein binding levels
- Fewer potential leachables
- Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping, and food applications
- Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent
- Comes in convenient cases containing up to 20 sealed bags of tubing (depending on tubing size).
- Bulk tubing eliminates individual cardboard boxes, reduces unpacking time, and saves you money on shipping.
- Tubing comes in 25-ft bags.
Specifica
Platinum-cured Silicone | |
25 ft. | |
7.6 m |