Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Rhamnose monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10464785 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10030-85-0
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00149363,MFCD00136036
InChI Key SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinonimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal;hydrate
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Rhamnose monohydrate
Punto di fusione 91.0°C to 93.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Condizione di rotazione specifica + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Rotazione specifica + 8.20
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • L(+)-Rhamnose monohydrate