Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionine sulfoximine, 98+%
Codice prodotto. p-156178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15985-39-4
Formula molecolare C5H12N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 180.22
Numero MDL MFCD00002621
InChI Key SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Sinonimo l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
PubChem CID 89034
ChEBI CHEBI:28490
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfonimidoyl)butanoic acid
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methionine sulfoximine
Nota nome 98+%
Punto di fusione 210.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica +13.50° (20°C c=1,H2O)
Rotazione specifica + 13.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 180.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Methionine sulfoximine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.