Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysine monohydrate, 99%
Codice prodotto. p-3734501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39665-12-8
Formula molecolare C6H16N2O3
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Numero MDL MFCD00151035
InChI Key HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Sinonimo l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Lysine monohydrate
Punto di fusione 212.0°C to 214.0°C
Ammonio 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White to Yellow
Cloro (Cl) 300ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Rotazione specifica + 26.25
Solfato 200ppm max.
Indice di Merck 14, 5636
Trasmittanza 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Acqua 10 to 11.5%
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrate
Condizione di rotazione specifica + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantità 25 g
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • L(+)-Lysine monohydrate