Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Codice prodotto. 10592274
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.078
Numero MDL MFCD00064266
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Lactic acid
Punti di ebollizione 125.0°C
Colore Colorless to Yellow
Formula lineare CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Indice di Merck 15, 5385
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol and ether, practically insoluble in chloroform and carbon, disulfide
Peso formulazione 90.08
Percent Purity ≥88%
Densità 1.2000g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Gravità specifica 1.2
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.