Learn More
L-Histidine Monohydrochloride, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 13284004 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine Monohydrochloride
CAS 5934-29-2
Formula molecolare C6H12ClN3O3
Imballaggio Poly Bottle
Numero MDL MFCD00151027
Sinonimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
InChI Key CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrate hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 209.63
Quantità 1 kg
PubChem CID 165377
Peso formulazione 209.63
Grado FCC/Multi-Compendial