Learn More
L(-)-Epinephrine, 99%
Codice prodotto. p-125355 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-43-4
Numero MDL MFCD00002204
InChI Key UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Sinonimo epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC Name 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Epinephrine
Nota nome 99%
Punto di fusione 208.0°C to 211.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13NO3
Formula lineare (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantità 1 g
Beilstein 13, 830
Indice di Merck 15, 3674
Condizione di rotazione specifica − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotazione specifica − 51.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Epinephrine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Epinephrine