Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbic acid sodium salt, 99%
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Ascorbic acid sodium salt |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 219.0°C to 221.0°C |
Colore | White to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5 to 101.5% (Iodimetry) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 2.5 kg |
Indice di Merck | 15,819 |
Condizione di rotazione specifica | +104° (25°C c=1,H2O) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L-Ascorbic acid sodium salt