Learn More
L-Arginine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Arginine |
CAS | 74-79-3 |
Formula molecolare | C6H14N4O2 |
Imballaggio | Poly Bottle |
Numero MDL | MFCD00002635 |
Sinonimo | l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l |
InChI Key | ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O |
IUPAC Name | 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 174.20 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L-Arginine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: L-Arginine