Identificatori chimici
CAS | 74-79-3 |
---|---|
Formula molecolare | C6H14N4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 174.20 |
Numero MDL | MFCD00002635 |
InChI Key | ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l |
PubChem CID | 6322 |
ChEBI | CHEBI:16467 |
SMILES | NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11498850
|
Thermo Scientific Chemicals
A15738.14 |
25 g |
27.14€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11402388
|
Thermo Scientific Chemicals
A15738.22 |
100 g |
50.95€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11412388
|
Thermo Scientific Chemicals
A15738.36 |
500 g |
156.78€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11422388
|
Thermo Scientific Chemicals
A15738.0E |
2500 g |
560.79€
2500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
L-Arginine is used for heart and blood vessel conditions which includes congestive heart failure (CHF), chest pain, high blood pressure and coronary artery disease. It plays a vital role in the treatment of cardiovascular disease due to it being antiatherogenic, anti-ischemic, antiplatelet and antithrombotic. It acts as a growth stimulant and is involved in the treatment of erectile dysfunction in men. It is an important ingredient of tooth paste which provides effective relief for sensitive teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitySoluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
74-79-3 | |
174.20 | |
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N | |
6322 | |
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O |
C6H14N4O2 | |
MFCD00002635 | |
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l | |
CHEBI:16467 |
Specifica
L-Arginine | |
74-79-3 | |
C6H14N4O2 | |
1725413 | |
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l | |
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid | |
6322 | |
174.2 | |
Air Sensitive |
226°C (decomposition) | |
98+% | |
MFCD00002635 | |
14,780 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether | |
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O | |
174.20 | |
CHEBI:16467 | |
+26° (c=1.6 in 6N HCl) | |
≥98% |
Sicurezza e movimentazione
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 200-811-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CF1934200
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Air sensitive
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- L-Arginine
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: L-Arginine