Learn More
Ansell KSR™ 22-515 Vinyl Coated Gloves with Interlock Knit Liner
These light, comfortable gloves are ideal for periods of extended wear during light-duty work. Vinyl coating enhances grip when working with small, difficult objects.
Marca:  Ansell 22515090
78.11 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12630782
  • 114.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Slip on cuff for easy donning and doffing
  • Ideal for long wear during light-duty applications
  • Enhanced grip for handling small, difficult objects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ANSI 3
Tan
Specific
9
Inspection, Assembly, and Metal Fabrication
Cotone
PVC
ANSI A1
Dip-coated Gloves
2121A
Open
22-515