Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assembly with Fritted Glass Support and Ground Joint (90mm)
Designed for large volume filtration analysis of corrosive liquids or samples with high particulate loads that would tend to clog a 47 mm diameter filter
2480.00€ - 2615.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11867513
|
DWK Life Sciences
953825-0090 |
1 L |
2480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11877513
|
DWK Life Sciences
953835-0090 |
2 L |
2615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
This unit is also recommended for filtering large volumes of HPLC solvents.
- The ground glass connection eliminates the possibility of phthalate contamination that can occur when using silicone or neoprene stoppers
- Each apparatus is supplied with 1000mL funnel; 90mm, 40-60 micron porosity, fritted glass support base; anodized aluminum clamp; and filtration flask
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Glass | |
Microfiltration Assembly |