Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Packing Reservoir, with Joints
These heavy duty reservoirs are designed for use with 420510 and 420550 series chromatography columns with and without fritted glass supports or in combination with 420575 series flow control adapters.
160.00€ - 189.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13491239
|
DWK Life Sciences
420570-0124 |
Packing Reservoir; w/Joints; 100mL |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13511990
|
DWK Life Sciences
420570-0224 |
Packing Reservoir; w/Joints; 250mL |
189.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Reservoirs are available in a variety of sizes and joint configurations
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Packing Reservoir, with Joints |