Learn More
Koflo Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
Marca:  Koflo 04669-93
159.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11714159
  • 204.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Achieve a 100% mixed output:
    • Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
  • Visual check of your mixing process:
    • The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
  • All mixers have threaded ends.
  • Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
  • Models with removable elements are available on request.
Specifica
Specifica
Clear
20 mm
381 mm
PVC
Mix fluids
0.8 in.
15 in.
Mixer with 12 Elements
Pipe Mixer