Learn More
Koflo Tube Mixer
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
233.00€ - 298.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (316) |
---|---|
Tipo | Tube Mixer |
Da utilizzare con (applicazione) | Mixing high-viscosity fluids |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11774119
|
Koflo
04669-56 |
178 mm |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11764119
|
Koflo
04669-54 |
190 mm |
249.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11794119
|
Koflo
0466960 |
292 mm |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11730029
|
Koflo
04669-68 |
302 mm |
289.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Able to mix light viscosity to high viscosity components.
- Accept standard tube fittings.
- These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
- Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
- Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Specifica
Stainless Steel (316) | |
Tube Mixer | |
Mixing high-viscosity fluids |