Learn More
Koflo 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer.
365.00€ - 490.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel (316)
Tipo Pipe Mixer
Da utilizzare con (applicazione) Mixing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11724119
Vedere i documenti
Koflo
04669-16
26.7 mm
365.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
11714119
Vedere i documenti
Koflo
04669-20
20.8 mm
490.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Offers 100% mixed output.
  • Industrial grade materials ensure long service life.
  • Durability under demanding conditions.
  • Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
  • All mixers have threaded ends.
  • Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
  • The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
  • Models with removable elements are available on request.
Specifica
Specifica
Stainless Steel (316)
Pipe Mixer
Mixing