Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A7 Camice da laboratorio - Bianco
I camici da laboratorio Kimtech™ A7 sono camici monouso progettati per garantire sicurezza, comfort e conformità.
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Snaps |
Descrizione
I camici da laboratorio Kimtech™ A7 sono camici monouso progettati per garantire sicurezza, comfort e conformità. I camici da laboratorio multistrato offrono protezione da schizzi di sostanze chimiche e sono stati testati rigorosamente per moltissimi agenti chimici e contaminanti comuni, per una protezione eccellente in caso di necessità.I camici antistatici e privi di silicone sono realizzati in SMS non intrecciato, un tessuto non tessuto innovativo, sicuro e resistente. Le triple cuciture overlock migliorano resistenza e durata, mentre il materiale traspirante riduce il rischio di stress termico e consente di indossare il camice anche per periodi prolungati. I camici da laboratorio Kimtech™ A7 sono studiati per proteggere gli analisti di laboratorio da spruzzi, nebulizzazioni e schizzi di sostanze chimiche liquide a basso rischio. Tale controllo della contaminazione è assicurato da filtrazione avanzata di particelle e batteri, struttura antistrappo, limite di resistività di superficie e test approfonditi per garantire la conformità alle norme.I camici privi di lattice presentano una struttura multistrato, con strato esterno di tessuto non tessuto al 100% in polipropilene resistente alle abrasioni e alle sostanze chimiche e strato interno in simil-tessuto di microfibra progettato per filtrare sostanze liquide a base acquosa e particolati secchi di vario genere. Privi di silicone e a basso rilascio di fibre, i camici da laboratorio monouso Kimtech™ A7 sono confezionati singolarmente e sono disponibili nelle misure da S a 3XL.Taglie disponibili/Codici:S - 96700M - 96710L - 96720XL - 967302XL - 967403XL - 96750
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425: protezione limitata da sostanze chimiche Tipo 6 (PB) - Resistenza all'abrasione (visiva) EN 530 M2 Classe 2 - Resistenza a rottura EN ISO 13934-1 Classe 1 - Resistenza a penetrazione di sostanze chimiche liquide Classe 3
- 10% NaOH Classe 3, EN 368 30% H2SO4- Resistenza a penetrazione di liquidi (prova di tenuta agli spruzzi) non testata (parti del corpo) EN 468 (modificata)
- Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato.
- Tre strati di tessuto offrono una protezione superiore da schizzi di sostanze chimiche, particolati secchi e numerose sostanze liquide a base acquosa.
- Realizzati in strati di materiale traspirante e resistente alle abrasioni, con triple cuciture overlock per maggiore resistenza e durata.
- Confezionati singolarmente e imballati in modo efficiente per risparmiare spazio
- disponibili nelle taglie da S a 3XL.
Specifica
General Purpose Lab Coat | |
Polypropylene | |
Snaps | |
Sì | |
In maglia | |
Triple ricoperte | |
Singolo |
Unisex | |
Bianco | |
Knit | |
Resistenza chimica | |
Sì | |
CE, EN 1513, EN 1149-1 |