Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Tute di protezione da schizzi e particelle traspiranti con cappuccio KleenGuard™
Codice prodotto. 11760684
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Tute con cappuccio a durata limitata, traspiranti, con pattina frangivento predisposta per il respiratore. Garantiscono comfort, sicurezza e resistenza. Antistatiche, proteggono da schizzi di sostanze acquose o chimiche, liquidi o particelle di polvere. DPI di Categoria III.
  • White, limited life hooded coverall
  • Supplied in packs of 25
  • Provides PPE Category III protection
  • Storm flap and hood designed for easier taping to a respirator
  • Provides anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
  • Durable SMS fabric with additional treatment for increased protection
  • Available in sizes Small through 3X-Large
Specifica
Product Type A50 Breathable Particle and Splash Protection Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale Anti-static SMS
Colore White
Monouso Reusable
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Hood Type Attached
Tipo di chiusura 2-way Zipper
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione A50 PPE Category III
Resistenza Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid
Lunghezza (sistema imperiale) 23.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Peso (sistema imperiale) 12.683 lb.
Peso (sistema metrico) 5.765 kg