Learn More
Kinase buffer V (5X), Thermo Scientific™
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62045.AK
Codice prodotto. 15494499
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4
250 mL
Liquid
Ambient temperatures
Kinase buffer V (5X)
Certificati
Promozioni
Promozioni
For Research Use Only