Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Xtra Guanti ambidestri in Nitrile viola
GREENER_CHOICE
I guanti Kimtech™ Xtra™ in Nitrile™ viola sono extra-linghi privi di lattice, silicone e polveri. I guanti sono dotati polpastrelli goffrati e polsini bordati per migliorare a sensibilità e la resistenza. Inoltre, sono approvati per il contatto alimentare.
27.00€ - 28.08€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Accelerator Free Yes
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11819620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
97610
X-Small
27.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11839610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
97611
Small
27.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11829620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
97612
Medium
27.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11839620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
97613
Large
28.08€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11849620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
97614
X-Large
27.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
  • Guanti extra lunghi leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
  • L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
  • I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Specifica
Specifica
ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Purple
Fingertip Textured
0.16 mm
Nitrile
0.14 mm
Nitrile Examination Glove
5.5 mil
Con bordino
11.81 in.
Yes
Single-use
6.3 mil
5.5 mil
Powder Free
Non-sterile
0.14 mm
After Aging: 21, Before Aging: 21
30 cm