Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guanti in nitrile ambidestri Kimtech™ G5 Sterling™
I guanti Kimtech™ G5 Sterling™ in nitrile offrono controllo della contaminazione a ridotto impatto ambientale per gli ambienti sensibili delle camere bianche.
301.92€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Colore | Gray |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Hand | Ambidestri |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11722473
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
98189 |
X-Large | N/A | ||||||
Descrizione
- Conformità garantita:
- DPI di categoria III in conformità alla normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche
- EN 374-4:2003 resistenza alla degradazione da sostanze chimiche
- EN ISO 374-5:2016 protezione da microrganismi e virus
- Certificato di analisi disponibile online
- Il nitrile è un materiale più robusto e sottile del lattice e offre una protezione certificata da un'ampia gamma di contaminanti, tra cui virus, microrganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- I guanti sono testati antistatici, ambidestri e di colore grigio.
- Le punte antiscivolo delle dita migliorano l'impugnatura e la sensibilità tattile per processi più sicuri ed efficienti.
- I polsini con bordino aggiungono resistenza ai guanti, riducendo il rischio di strappi e aumentandone la durata, e allo stesso tempo riducono il rischio di arrotolamento per indossare e sfilare i guanti con la massima facilità.
- Non contengono lattice di gomma naturale, silicone o polvere, riducendo il rischio di irritazione della pelle per l'utilizzatore.
Specifica
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex | |
Single-use | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Con bordino |
Gray | |
Fingertip Textured | |
Sì | |
Non-sterile | |
30 cm |