Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ Guanti ambidestri in nitrile - Grigio
I guanti Kimtech™ G3 Sterling™ in nitrile offrono controllo della contaminazione a ridotto impatto ambientale per gli ambienti sensibili delle camere bianche.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Colore | Gray |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Descrizione
I guanti Kimtech™ G3 Sterling™ in nitrile offrono controllo della contaminazione a ridotto impatto ambientale per gli ambienti sensibili delle camere bianche. I guanti sono realizzati al 100% in nitrile e sono adatti per l'uso in camere bianche di categoria ISO 3 o superiore.I guanti non sterili forniscono una protezione ottimale all'utilizzatore e alle applicazioni e sono adatti a un'ampia gamma di processi e materiali, compresi semiconduttori, prodotti farmaceutici non sterili e dispositivi medici. Le punte delle dita goffrate offrono livelli superiori di controllo e sensibilità tattile, mentre il nitrile privo di polvere disperde le cariche elettrostatiche garantendo una maggiore precisione nell'uso.In aggiunta, i guanti sono ambidestri e monouso e l'efficiente processo di sviluppo Sterling™ ne riduce lo spessore: di conseguenza, occorre meno forza per tirare il guanto in modo sicuro, e l'ingombro e la produzione di rifiuti sono considerevolmente ridotti. Il materiale in nitrile, inoltre, riduce qualsiasi rischio di reazioni allergiche di TIPO I associate al lattice naturale nei guanti.I polsini bordati offrono maggiore resistenza e una migliore vestibilità e i guanti in nitrile sono forniti all'interno di doppi sacchetti in PE adatti alle camere bianche. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425 e offrono una protezione certificata da virus, microrganismi e schizzi di agenti chimici.Taglie disponibili/Codici:XS - 99234S - 99235M - 99236L - 99237L+ - 99238XL - 99239
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Certificato di analisi disponibile online
- Prodotti utilizzando una tecnologia proprietaria di Sterling™ che coniuga sicurezza e comfort. Il design efficiente ed ecologico e il packaging pronto per la camera bianca consentono di ridurre al minimo i rifiuti senza compromettere la sicurezza.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una protezione certificata da una vasta gamma di agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- Questi guanti ambidestri grigi sono sottoposti a test antistatici.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex | |
Fingertip Textured | |
Sì | |
Non-sterile | |
30 cm |
Gray | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Con bordino |